主要文件
Z512885
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$360.00
$360.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$360.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.35
$360.00
请联系客服了解存货情况
物料
rubber septa (silicone)
translucent septa
用途
ST/NS: 19/22
特点
fits neck I.D. 17.5 mm
包装
pack of 50 ea
底部外径
19.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)