主要文件
Z507865
Round-bottom flask with side port
capacity 10 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$97.70
$97.70
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$97.70
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$97.70
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
无菌性
non-sterile
特点
closure type Screw cap
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Ace Glass 9592-37
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Single neck flask has threaded <ST/>14/10 joint, and an additional side port with PTFE-faced silicone rubber septum for easy retrieval or injection access. Supplied with holed caps and FETFE® O-rings.
法律信息
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)