Merck
Z507121
Supelco
Michel-Miller 色谱柱柱塞
Front seal, PTFE, thread size 80 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
材料
PTFE
製造商/商標名
Ace Glass 584660
技術
LPLC: suitable
螺紋尺寸
80 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带 Ace-Thred 连接口的固体柱塞。密封 M-M 色谱柱末端,带有 #50 Ace-Thred 连接口的柱塞适用于大号 Ace 色谱柱。