主要文件
Z506575
Perfektum® one-way high pressure stopcock
male Luer lock to threaded female Luer lock
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$338.00
$338.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$338.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122000
NACRES:
NB.03
$338.00
请联系客服了解存货情况
制造商/商品名称
Cadence Science 6021HP
一般描述
Chrome-plated brass body. High pressure rating up to 290psi.
法律信息
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)