主要文件
Z423475
Easy-Read® thermometer
temperature 0-300 °F, immersion level, 76 mm
别名:
immersion thermometer
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$69.40
25 EA
$1,240.00
$69.40
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$69.40
25 EA
$1,240.00
About This Item
UNSPSC代码:
41112303
NACRES:
NB.79
$69.40
请联系客服了解存货情况
特点
immersion level 76 mm
包装
pack of 1 ea
pack of 25 ea
制造商/商品名称
HB Instruments B60301-0600
温度测量范围
0-300 °F
长度
305 mm
外径
6-7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
应用
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
法律信息
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)