主要文件
Z421618
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped filter flask
joint: ST/NS 29/32
别名:
filter flasks, filtering flask, filtering flasks
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$432.00
$432.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$432.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$432.00
请联系客服了解存货情况
物料
glass
pear-shaped flask
接合处
joint ST/NS neck29/32
joint: ST/NS29/32
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
1,000 mL reservoir flasks with hose barb.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)