主要文件
Z419966
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
别名:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,210.00
$2,210.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,210.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
$2,210.00
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS24/40
高度
550 mm
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)