主要文件
Z419907
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 250 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$65.30
$65.30
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$65.30
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
$65.30
请联系客服了解存货情况
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F14610-0000
容量
250 mL
板直径
104 mm
板边缘高度
50 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1