主要文件
Z415588
Sigma-Aldrich
Aldrich® side-arm distilling head
thermometer joint: ST/NS 10/18, joint: ST/NS 14/20
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$164.00
$164.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$164.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
$164.00
请联系客服了解存货情况
接合处
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
侧臂间隙
150 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
A 50mm immersion length thermometer is recommended for the 14/20 joint, and 75mm immersion length thermometers are recommended for the 24/40 and 29/32 joints.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)