Merck
Z415499
Sigma-Aldrich
Water-cooled distilling head
joint: ST/NS 24/40, Overall H 400 mm, O.D. 54 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103025
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/40
外徑
54 mm
總高度
400 mm
側臂間隙
225 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Useful for removal of solvents from reaction mixtures or concentrations from solutions prior to crystallization.