主要文件
Z408743
带有多孔烧结玻璃尖端的Ace气体分散管
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 150 mm, porosity 25-50 μm (C)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$70.50
$70.50
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$70.50
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
$70.50
请联系客服了解存货情况
制造商/商品名称
Ace Glass 720206
外径 × 长度
10 mm × 150 mm
孔径
25-50 μm porosity (C)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1