主要文件
Z405671
Sigma-Aldrich
J. Young general-purpose stopcock
straight through, PTFE, side arm O.D. 8 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.79
材料
PTFE
製造商/商標名
J. Young
側臂外徑
8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Grease-free PTFE stopcock
  • Temp. range: -18 to 60°C
  • 0 to 5 mm flow cross-section
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)