主要文件
Z404225
IKA® MS minishaker test tube inserts
MS 1.31 test tube insert, for 14 test tubes, diam. 10 mm, 1/cs
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$108.00
$108.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$108.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103811
NACRES:
NB.73
$108.00
请联系客服了解存货情况
包装
case of 1
pack of 1
制造商/商品名称
IKA L001840
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • for inserting into MS 3 universal attachment (Z676128)
  • for 14 test tubes, diam 10 mm
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)