主要文件
Z310832
Volac® mini-volumetric flask
volume 4 mL, accuracy: ±0.025 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$145.00
$145.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$145.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$145.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
接合处
joint ST/NS neck7/16
描述
Class A
特点
class A
包装
pkg of 5 ea
制造商/商品名称
Poulton & Graf
存货情况
not available in USA and Canada
体积测量范围
4 mL, accuracy: ±0.025 mL
容量
4 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The trapezoidal shape provides a larger base for more stability. Each Volac flask comes complete with a 7/16 PP stopper and is individually calibrated and printed tested for accuracy (Does not contain a works certificate).
法律信息
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)