主要文件
Z309176
Quickfit® Soxhlet extractor body
volume 100 mL
别名:
EX5/63
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$203.00
$203.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$203.00
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.43
$203.00
请联系客服了解存货情况
制造商/商品名称
Quickfit EX5/63
存货情况
not available in USA and Canada
体积测量范围
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
  1. Hi, may I know what is the top and bottom socket size for this item?
    1 answer
    1. The bottom cone size is 24/29 and the top socket size is 40/38.