主要文件
Z304840
Quickfit® drying tube
joint: ST/NS 24/29
别名:
MF23/3
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
物料
colorless tube
glass tube
接合处
joint: ST/NS24/29
无菌性
non-sterile
特点
graduations: no
neck thread PUSH FIT (24/29 cone size)
制造商/商品名称
Quickfit MF 23/3
存货情况
not available in USA and Canada
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Angled. Retain desiccant with plug of glass wool.
法律信息
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)