主要文件
Z303348
Quickfit® double surface (Davies) condenser
L 150 mm, joint: ST/NS 14/23
别名:
C5/11/SC
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$197.00
$197.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$197.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
$197.00
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS14/23
制造商/商品名称
Quickfit C 5/11/SC
存货情况
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
长度
150 mm
表面积
170 cm2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Increased surface area and effectiveness when compared with the corresponding Liebig condenser. Inner cooling surface gives a baffling effect, while outer cooling surface prevents creep and loss of vapour when used with low boiling liquids.
法律信息
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)