主要文件
Z301086
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 14/23, bottom male joint: ST/NS 10/19
别名:
XA10
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
价格与库存信息目前不能提供
接合處
female joint: ST/NS top14/23
male joint: ST/NS bottom10/19
製造商/商標名
Quickfit XA 10
存貨情形
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)