主要文件
Z284661
Supelco
Spectroline® 紫外灯管
Model UV-4B, wavelength 365 nm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NC.07
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
尺寸
6 1/4 in. × 2 in. × 1 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 4W 长波紫外灯
  • 需要 4 节 AA 电池(未包含)
附注
CE Approved
法律信息
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
替代部件
相关产品
自备
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)