主要文件
Z283304
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel for solid-phase synthesis
capacity 15 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$902.00
$902.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$902.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.24
$902.00
请联系客服了解存货情况
物料
fritted
制造商/商品名称
Aldrich
容量
15 mL
孔径
10—20 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With glass frit, 10 to 20 μm porosity, 24/40 top joint, 14/20 side joint, and gas/vacuum inlet with PTFE needle-valve and hose barb.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)