主要文件
Z265942
Sigma-Aldrich
实心玻璃珠
soda-lime glass, diam. 5 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$51.30
$51.30
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$51.30
About This Item
分類程式碼代碼:
41102422
NACRES:
NB.43
$51.30
请联系客服了解存货情况
材料
soda-lime glass
包裝
pack of 1 ea
直徑
5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
用作蒸馏柱填料、混合珠粒和沸石。每个454g盒都有约360 cm3的填充体积。珠粒尺寸有+/-10%的差异。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)