主要文件
Z265608
Supelco
Analtech TLC Uniplates:硅胶填料
L × W 5 cm × 20 cm, binder, Inorganic, fluorescent indicator: no
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
eCl@ss:
32110504
物料
glass support
silica gel 60 matrix
特点
binder Inorganic
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 25 ea
制造商/商品名称
Analtech 11031
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
长度 × 宽度
5 cm × 20 cm
层厚度
250 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
目前最耐用的硅胶板。
其他说明
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
116484
法律信息
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)