主要文件
Z265268
Supelco
吸附剂刮刀
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NC.07
制造商/商品名称
Analtech 0500
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
一般描述
完全平整的 13mm 钢质刀片带有锋利的刃,可从 TLC 平板上迅速刮除吸附剂。铝制手柄;可更换的刀片。
替代部件
产品编号
说明
价格
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)