主要文件
Z264385
Supelco
Hamilton® 薄层色谱注射器
1701, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle type, fixed, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$126.00
$126.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$126.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
$126.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
stainless steel needle (PTFE coated tip)
针尺寸
26s ga
特点
needle type fixed
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 80050
针长度
51 mm (2 in.)
体积
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
使用 PTFE 涂覆 2 英寸 (51mm) 长固定针头的最后 3/4 英寸部分。这样即可在薄层色谱板上获得重现性更好的样品点。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)