主要文件
Z257397
Spirit-filled low-temperature thermometer
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -50/50 °C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$89.40
$89.40
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$89.40
About This Item
UNSPSC代码:
41112303
NACRES:
NB.79
$89.40
请联系客服了解存货情况
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
HB Instruments B60760-1500
参数
-50/50 °C temp. range
长度
305 mm (30.5 cm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
These thermometers contain an organic liquid except Z257419 which is filled with a clear Toluene liquid. Total-immersion. 1° divisions for use in general-laboratory, low-temperature applications.
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)