主要文件
Z253170
Scienceware® Fritware® immersion filters
diam. × L 40 mm × 90 mm
别名:
filter candle
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$94.50
$94.50
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$94.50
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.24
$94.50
请联系客服了解存货情况
物料
high-density polyethylene
包装
pkg of 2
制造商/商品名称
Bel-Art
直径× 长度
40 mm × 90 mm
孔径
90-130 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For recovery of solids without having to transfer material to funnels. 70 μm disc and body. May be precoated for fine filtration.
法律信息
Fritware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)