主要文件
Z252956
Sigma-Aldrich
Aldrich® Flavors and Fragrances test strips
L × W 5 in. × 3 1/2 in.
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$59.10
$59.10
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 EA
$59.10
About This Item
UNSPSC代码:
41113034
NACRES:
NB.35
$59.10
请联系客服了解存货情况
包装
pkg of 100 ea
长度 × 宽度
5 in. × 3 1/2 in.
一般描述
Dip and sniff test strips for sampling aroma chemicals.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)