主要文件
Z244120
Sigma-Aldrich
Sample cylinder plug
carbon steel
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$25.80
$25.80
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 EA
$25.80
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.43
$25.80
请联系客服了解存货情况
物料
carbon steel
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The 1/4 in. NPTM square head plug fits all Sure/Pac sample cylinder sizes.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)