主要文件
Z232408
Duran® Buchner funnel
capacity 125 mL
别名:
213412807
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$497.00
$497.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$497.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
$497.00
请联系客服了解存货情况
描述
use paper diam. 55 mm
製造商/商標名
DURAN®
Schott
存貨情形
not available in USA and Canada
容量
125 mL
板直徑
60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)