主要文件
Z231800
Duran® 烧杯
capacity 25 mL, low form
别名:
211061406
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$128.00
$128.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 EA
$128.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
$128.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass 3.3
特点
graduations
制造商/商品名称
DURAN®
Schott
高度 × 外径
50 mm × 34 mm
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
带有喷口。符合ISO 3819和DIN 12331标准。
其他说明
Browse all glass beakers
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2