主要文件
Z231568
Duroplan petri dishes
O.D. × H 150 mm × 30 mm
别名:
217555303
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$431.00
$431.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 EA
$431.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.13
$431.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
cylindrical
无菌性
non-sterile
特点
lid
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
DURAN® 217555303
存货情况
not available in USA and Canada
外径 × 高度
150 mm × 30 mm
圆盘容量
~500 mL
圆盘直径
150 mm
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)