主要文件
Z223220
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line oil bubbler
joint: ST/NS 14/20
别名:
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$310.00
$310.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$310.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
$310.00
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS14/20
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)