主要文件
Z222313
Keck® Joint Clip
standard taper, orange, joint size 34
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$156.00
$156.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$156.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.35
$156.00
请联系客服了解存货情况
顏色
orange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
法律資訊
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)