主要文件
Z219320
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Twin angled, joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$187.00
$187.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$187.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
$187.00
请联系客服了解存货情况
标签
C
接合处
joint: ST/NS24/25
制造商/商品名称
Ace Glass 503110
螺纹内径
7.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
法律信息
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
替代部件
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)