主要文件
Z202703
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with glass stopcocks
positions, 4
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,860.00
$1,860.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,860.00
About This Item
UNSPSC代码:
40161501
NACRES:
NB.79
$1,860.00
请联系客服了解存货情况
特点
positions 4
长度
400 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
4 mm bore glass stopcocks.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)