主要文件
Z197130
Sigma-Aldrich
3M 一次性口罩
organic vapor/acid gas, size L
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
46182002
NACRES:
NB.35
产品Z197130监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
尺寸
L
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
3M 5000
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
预组装的一次性口罩。低轮廓设计设计提高了舒适度,并减少了视力干扰。经批准用于:TWA 不小于 0.05 mg/m3 或 2 mppcf 的有机蒸气/酸性气体和粉尘/烟雾。
NIOSH 认证的。
保护系数:最高 10×PEL。
法律資訊
3M is a trademark of 3M Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)