主要文件
Z186775
Gas-collecting bulb
polypropylene valve, capacity 75 cc, diam. 53 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$30.70
$30.70
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$30.70
About This Item
UNSPSC代码:
42272218
NACRES:
NB.51
$30.70
请联系客服了解存货情况
物料
polypropylene valve
容量
75 cc
直径
53 mm
一般描述
For priming pumps, transfer lines, etc. Natural rubber with 3/8 in. O.D.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)