主要文件
Z178241
Sigma-Aldrich
Round-bottom-flask support
diam. × H 171 mm × 51 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$91.60
$91.60
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$91.60
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$91.60
请联系客服了解存货情况
物料
polypropylene
无菌性
non-sterile
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
10,000 mL
直径× 高度
171 mm × 51 mm
一般描述
PP, for glass or plastic flasks up to 10 L in size. Flask is automatically centered in stepped, concentric-ring inner cone. Stackable. Steam autoclavable at 250°F (121°C).
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1