Merck
Z175412
Sigma-Aldrich
Spinbar® 磁力搅拌棒
egg-shaped PTFE-coated, size 3/8 in. × 3/16 in., white
别名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$20.30
$20.30
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$20.30
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
NACRES:
NB.72
$20.30
请联系客服了解存货情况
物料
egg-shaped
egg-shaped PTFE-coated
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F37130-0038
长度
9.5 mm
直径
4.7 mm
尺寸
3/8 in. × 3/16 in.
颜色
white
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Spinbar®磁力搅拌棒与磁搅拌盘一起使用,实现化学溶液均匀、一致且彻底地混合。
  • Alnico 磁体采用耐用且惰性的FDA级聚四氟乙烯(PTFE)低摩擦涂层封装。
  • 多面型搅拌棒的表面积更大且湍流更强,有助于更有力、更充分的混合。
  • 高压蒸汽灭菌更安全。
防漏、无缝、抛光,并包含永久性 Alnico V 磁铁。该蛋形棒专门设计用于圆底容器。
法律信息
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)