主要文件
Z174300
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 24/40, plain
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$315.00
$315.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$315.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
$315.00
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS24/40
容量
2,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)