主要文件
Z174254
Sigma-Aldrich
Catalyst tower
threaded ST/NS: 45/50 joint, glass stopcock, with two hose barbs
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$454.00
$454.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$454.00
About This Item
UNSPSC代码:
40161501
NACRES:
NB.79
$454.00
请联系客服了解存货情况
外径 × 内径
48 mm × 44 mm
色谱柱长度
580 mm
相关类别
一般描述
Threaded ST/NS: 45/50 joint, glass stopcock, with two hose barbs.
联系
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)