主要文件
Z170488
Sigma-Aldrich
Lightnin® heavy-duty ring stand
rod diam. × L 5/8 in. × 27 in. , 316 SS
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,410.00
$1,410.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,410.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.35
$1,410.00
请联系客服了解存货情况
制造商/商品名称
Lightnin 829453
棒直径× 长度
5/8 in. × 27 in. , 316 SS
重量
14 lb
一般描述
Heavy base. Suitable for mounting stirring motors, etc.
法律信息
Lightnin is a registered trademark of Lightnin, a unit of General Signal
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)