主要文件
Z169617
Supelco
Spectroline®Spectroline E 系列紫外灯
output6 W, AC/DC input 120 V AC
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
宽度 × 长度 × 高度
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
输出
6 W
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
可单独使用(手持式)或用于观察箱。
灯有一个长波 (365 nm) 和一个短波 (254 nm) 管,115V
灯有一个长波 (365 nm) 和一个短波 (254 nm) 管,120V
灯有一个长波 (365 nm) 和一个短波 (254 nm) 管,230 V
法律信息
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)