主要文件
Z168963
Supelco
玛瑙研钵和研杵
Standard form, O.D. 150 mm
别名:
grinding and crushing equipment, natural stone pestle and mortar, tool for manually grinding solid samples
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 SET
$2,610.00
$2,610.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 SET
$2,610.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.35
$2,610.00
请联系客服了解存货情况
物料
agate
包装
pack of 1 ea
直径
45 mm
内径
136 mm
外径
150 mm
应用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
由天然玛瑙制成,具有高度抛光的研磨表面。非常适合制备实验室样品和高纯度粉末。玛瑙材料是一种特殊的硅酸盐,主要成分为SiO2。它耐洗涤剂。可耐受最高达350°C的高温。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)