Merck
所有图片(6)
主要文件
Z168874
Scissor-handle forceps
Kelly hemostatic, curved, L 6 1/4 in.
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$49.60
$49.60
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$49.60
About This Item
UNSPSC代码:
41122405
NACRES:
NB.35
$49.60
请联系客服了解存货情况
标签
C
包装
pack of 1 ea
长度
6 1/4 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
with box-lock joint and serrated jaws
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)