主要文件
Z168130
Ampule breaker/collar
For 11-20 mL ampules
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1000 EA
$290.00
$290.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1000 EA
$290.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121807
NACRES:
NB.43
$290.00
请联系客服了解存货情况
一般說明
How to Use:
1. Slip polyethylene breaker/ collar over top of ampule.
2. Grip bottom of ampule with one hand and breaker/collar with other.
3. Gently snap top of ampule off.
4. Discard collar and ampule top.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3