主要文件
Z155888
Sigma-Aldrich
Graduated measures
capacity 1,000 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
物料
stainless steel
特点
graduations
高度 × 外径
134 mm × 121 mm
容量
1,000 mL
重量
32 oz
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Standard-weight, spun SS, with handle.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)