主要文件
Z147915
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent-still-head apparatus
head capacity 1,000 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,530.00
$2,530.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,530.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
$2,530.00
请联系客服了解存货情况
培养瓶容量
5,000 mL
头部容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
24/40 joints. Includes still head, column with Raschig rings, Friedrichs condenser, one-neck round-bottom flask, stopper, and nitrogen-inlet adapter. Designed by Paul F. Hudrlik. May be used for continuous distillation.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)