主要文件
Z147427
Supelco
ST/NS 螺纹接头的溶剂贮存器
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NC.05
接合处
joint: ST/NS24/40
技术
LPLC: suitable
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
色谱柱可以连接任何具有相同 接头尺寸的溶剂贮存器。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)