主要文件
Z137286
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 5,000 mL
别名:
bottom flask, flask round, round flask
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$618.00
$618.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$618.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$618.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Ace Glass 6954-89
容量
5,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Three-neck, vertical. 24/40 joints. One threaded side-arm with bushing and O-ring, except 500 mL size which has angled side necks.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)